Läs mer
Masterflex™ Tygon 2375 Slang
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
2,4 mm
9,5 mm
25,4 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
4 mm
16 mm
35 mm
Tjocklek (metrisk):
0,8 mm
3,2 mm
4,8 mm
Maximalt tryck:
15 psi
22 psi
24 psi
33 psi
Förpackningsstorlek:
15m
Beskrivning
- Enastående kemikaliebeständighet
- Ändrar inte matmediesmaken
- Stor flexibilitet och böjradie
- Icke-DEHP för hög renhet
- Mjukgörarefri för låg extraherbar
- Säkrare kassering– Frigör ingen skadlig och frätande hydrokloridgas
- Jämnare inre yta– Ger bättre flöde och hämmar partikeluppbyggnad
- Låg sorption– Minimerar korskontaminering
- Tydlig slang för enklare och bättre observation
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NSF 51 Standard och slangar tillverkas enligt GMP |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,6 mm |
| Material | Tygon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3,2 mm |
| Total längd (metrisk) | 15.24 m |
| Tjocklek (metrisk) | 0,8 mm |
| För användning med (applikation) | För användning med mycket aggressiva kemikalier - syror, baser, ketoner, salter och alkoholer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -78 °C |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Färg | Genomskinlig |
| Visa mer |