Läs mer
Masterflex™ Tygon 2375 Slang
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
2,4 mm
9,5 mm
25,4 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
4 mm
16 mm
35 mm
Tjocklek (metrisk):
0,8 mm
3,2 mm
4,8 mm
Maximalt tryck:
15 psi
22 psi
24 psi
33 psi
Förpackningsstorlek:
15m
Beskrivning
- Outstanding chemical resistance
- Does not alter the food media taste
- Great flexibility and bend radius
- Non-DEHP for high purity
- Plasticizer-free for low extractable
- Safer disposal – Releases no harmful and corrosive hydrochloride gas
- Smoother inner surface – Provides better flow and inhibits particulate buildup
- Low sorption – Minimizes cross-contamination
- Clear tubing for easier and better observation
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NSF 51 Standard and tubing is manufactured according to GMP |
| Diameter (metrisk) Inre | 2,4 mm |
| Material | Tygon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4 mm |
| Total längd (metrisk) | 15.24 m |
| Tjocklek (metrisk) | 0,8 mm |
| För användning med (applikation) | For use with highly aggressive chemicals– acids, bases, ketones, salts, and alcohols |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -78°C |
| Förpackningsmängd | 1 Pack |
| Färg | Transparent |
| Visa mer |