Läs mer
Masterflex™ Tygon 2375 Slang
Produktkod. 11964448
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
2,4 mm
9,5 mm
25,4 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
4 mm
16 mm
35 mm
Tjocklek (metrisk):
0,8 mm
3,2 mm
4,8 mm
Maximalt tryck:
15 psi
22 psi
24 psi
33 psi
Förpackningsstorlek:
15m
Produktkod. 11964448
Brand: Masterflex™ 9563023
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tygon 2375 Tubing är en kemikaliebeständig slang för mat och dryck. Tygon 2375 Tubing är praktiskt taget opåverkad av syror, baser, ketoner, salter och alkoholer.
  • Enastående kemikaliebeständighet
  • Ändrar inte matmediesmaken
  • Stor flexibilitet och böjradie
  • Icke-DEHP för hög renhet
  • Mjukgörarefri för låg extraherbar
  • Säkrare kassering– Frigör ingen skadlig och frätande hydrokloridgas
  • Jämnare inre yta– Ger bättre flöde och hämmar partikeluppbyggnad
  • Låg sorption– Minimerar korskontaminering
  • Tydlig slang för enklare och bättre observation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NSF 51 Standard och slangar tillverkas enligt GMP
Diameter (metrisk) Inre 25,4 mm
Material Tygon
Diameter (metrisk) Yttre 35 mm
Total längd (metrisk) 7.62 m
Tjocklek (metrisk) 4,8 mm
För användning med (applikation) För användning med mycket aggressiva kemikalier - syror, baser, ketoner, salter och alkoholer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -78 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 15 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 54 °C