Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitär silikonslang
Produktkod. 12306919
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Produktkod. 12306919
Brand: Saint Gobain Life Sciences T330S303
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att minska risken för att partiklar fastnar och mikroskopisk ansamling under vätskeöverföring. Tygon™ 3350 Sanitary Silicone Tubing har en ultraslät inre yta och minskad yta för förbättrade flödesegenskaper.
  • Ultraslät inre borrning minskar risken för infångning av partiklar
  • Minimala extraherbara ämnen hjälper till att bibehålla vätskeintegriteten
  • Dokumenterad biokompatibilitet för känsliga applikationer
  • Utmärkta vätskeflödesegenskaper
  • Fullt testad till ISO 10993 standarder för att underlätta valideringsprocessen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NSF-51, 3-A, FDA
Diameter (engelska) Inre 0,71 tum.
Diameter (metrisk) Inre 18 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,94 tum
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Total längd (engelska) 49.2 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,12 tum
Tjocklek (metrisk) 3 mm
För användning med (applikation) Utskänkning av mat och dryck
Min. Driftstemperatur (engelska) -112 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Färg Klart
Hårdhet 50 (Shore A)
Max. Driftstemperatur (engelska) 399,2 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Produkttyp Slangar