Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitär silikonslang
Beskrivning
- Ultraslät inre borrning minskar risken för infångning av partiklar
- Minimala extraherbara ämnen hjälper till att bibehålla vätskeintegriteten
- Dokumenterad biokompatibilitet för känsliga applikationer
- Utmärkta vätskeflödesegenskaper
- Fullt testad till ISO 10993 standarder för att underlätta valideringsprocessen
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 10993 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,08 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 2 mm |
| Material | Gummi |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,16 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4 mm |
| Total längd (engelska) | 49.2 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,04 tum. |
| Visa mer |