Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitär silikonslang
Produktkod. 12356899
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre unitSize
12356899 3 mm 6 mm Varje
12376899 4 mm 7 mm Varje
12396899 5 mm 8 mm Varje
12306909 6 mm 9 mm Varje
12346909 8 mm 11 mm Varje
12386899 4 mm 8 mm Varje
12316909 6 mm 10 mm Varje
12356909 8 mm 12 mm Varje
12376909 10 mm 14 mm Varje
12326909 6 mm 12 mm Varje
12396909 15 mm 21 mm Varje
12306919 18 mm 24 mm Varje
12336899 2 mm 4 mm Varje
12346899 3 mm 5 mm Varje
12326899 1 mm 3 mm Varje
12336909 7 mm 10 mm 15m
12316919 20 mm 27 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 12356899 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer T330D153
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att minska risken för att partiklar fastnar och mikroskopisk ansamling under vätskeöverföring. Tygon™ 3350 Sanitary Silicone Tubing har en ultraslät inre yta och minskad yta för förbättrade flödesegenskaper.
  • Ultraslät inre borrning minskar risken för infångning av partiklar
  • Minimala extraherbara ämnen hjälper till att bibehålla vätskeintegriteten
  • Dokumenterad biokompatibilitet för känsliga applikationer
  • Utmärkta vätskeflödesegenskaper
  • Fullt testad till ISO 10993 standarder för att underlätta valideringsprocessen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NSF-51, 3-A, FDA
Diameter (engelska) Inre 0,12 tum
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,24 tum
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Total längd (engelska) 49.2 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,06 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
För användning med (applikation) Utskänkning av mat och dryck
Min. Driftstemperatur (engelska) -112 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Färg Klart
Hårdhet 50 (Shore A)
Max. Driftstemperatur (engelska) 399,2 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Produkttyp Slangar