Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitär silikonslang
Produktkod. 12376899
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Produktkod. 12376899
Brand: Saint Gobain Life Sciences T330F153
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att minska risken för att partiklar fastnar och mikroskopisk ansamling under vätskeöverföring. Tygon™ 3350 Sanitary Silicone Tubing har en ultraslät inre yta och minskad yta för förbättrade flödesegenskaper.
  • Ultraslät inre borrning minskar risken för infångning av partiklar
  • Minimala extraherbara ämnen hjälper till att bibehålla vätskeintegriteten
  • Dokumenterad biokompatibilitet för känsliga applikationer
  • Utmärkta vätskeflödesegenskaper
  • Fullt testad till ISO 10993 standarder för att underlätta valideringsprocessen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NSF-51, 3-A, FDA
Diameter (engelska) Inre 0,16 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,28 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 7 mm
Total längd (engelska) 49.2 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,06 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
För användning med (applikation) Utskänkning av mat och dryck
Min. Driftstemperatur (engelska) -112 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Färg Klart
Hårdhet 50 (Shore A)
Max. Driftstemperatur (engelska) 399,2 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Produkttyp Slangar