Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ SPT-3350 Slang
Diameter (metrisk) Inre:
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
9.5 mm
11.1 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4.8 mm
5.6 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
12.7 mm
14.3 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Beskrivning
Tygon™ SPT-3350 slang från Saint-Gobain är idealisk för utmatning av mat och dryck. Den är upp till tre gånger smidigare än andra silikonslangar.
- Ultraslät inre borrning minskar risken för infångning av partiklar
- Minimalt extraherbart hjälper till att bibehålla vätskeintegriteten
- Utmärkta vätskeflödesegenskaper
- Komplett inventering av tillgängliga standardstorlekar, inklusive metriska storlekar
Typiska tillämpningar
- Utskänkning av mat och dryck
Tygon™ SPT-3350-slangar uppfyller FDA 21 CFR 175.300 och NSF 51 certifiering.
Tygon™ SPT-3350 silikonslang har en Master File med USA Food and Drug Administration.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA (21 CFR Part 177.2600), NSF 51, 3-A |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 6.4 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,38 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9.6 mm |
| Total längd (engelska) | 49.2 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,06 tum. |
| Visa mer |