Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ A-60-G
Produktkod. 17933501
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
14,3 mm
15,9 mm
17,5 mm
20,6 mm
20,7 mm
25,4 mm
31,8 mm
Maximalt tryck:
28 psi
6 psi
7 psi
8 psi
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
6,4 mm
Vakuumnivå:
10 tum Hg (vid 73 °F)
13,9 tum Hg (vid 73 °F)
15 tum Hg (vid 73 °F)
20 tum Hg (vid 73 °F)
29,9 tum. Hg (vid 73 °F)
5 tum Hg (vid 73 °F)
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Maximalt tryck Tjocklek (metrisk) Vakuumnivå
17933501 14,3 mm 6 psi 1,6 mm 5 tum Hg (vid 73 °F)
17923561 15,9 mm 6 psi 1,6 mm 15 tum Hg (vid 73 °F)
17933561 17,5 mm 8 psi 2,4 mm 20 tum Hg (vid 73 °F)
17913471 20,6 mm 28 psi 6,4 mm 29,9 tum. Hg (vid 73 °F)
17993581 20,7 mm 7 psi 2,4 mm 10 tum Hg (vid 73 °F)
17973471 25,4 mm 7 psi 3,2 mm 13,9 tum Hg (vid 73 °F)
17933471 31,8 mm 6 psi 3,2 mm 5 tum Hg (vid 73 °F)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17933501 Leverantör Saint Gobain Life Sciences™ Leverantörsnummer AFL00032S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2682.75 SEK
    1690.16 SEK / 15m
    Save 992.59 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
A-60-G Chemical Dispensing Tubing är konstruerad för att överträffa neopren, EPDM och andra allmänna slangar som används i peristaltiska pumpar.
  • Högpresterande slangar är resistenta mot syror och alkali
  • Klarar extrema temperaturer från -75 F °till +275 F °utan att spricka eller försämras
  • Värmeförseglingsbar och kan sammanfogas utan beslag för enkel installation
  • Till skillnad från typiska vakuumslangar av gummi, motstår sprickbildning och åldrande efter år av exponering
  • Tillgänglig i standard vakuumstorlekar som tål ett fullt vakuum (29,9 mm Hg) vid 73 °F
  • Mycket motståndskraftig mot väder och nötning
  • Enastående motståndskraft mot böjutmattning
  • Låg gaspermeabilitet jämfört med gummislangar
  • Ozon (300 ppm) och UV-ljusbeständig
  • Applikationer inkluderar: dispensering av tvål och desinfektionsmedel, överföring av rengöringskemikalier, dispensering av frätande kemikalier, plätering och etsningskemikalier, glas- och fönstertvättsystem, vakuumpumpar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (engelska) Inre 0,437 tum.
Diameter (metrisk) Inre 11.1 mm
Material Termoplast
Diameter (engelska) Yttre 0,563 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 14,3 mm
Total längd (engelska) 49,2 tum.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,063 tum.
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
För användning med Kemisk dispenseringsslang
Motståndsegenskaper 120 lbf/tum.
Färg Svart
Hårdhet 61 (Shore A)
Flexibilitet 2,25 tum böjradie
Maximalt tryck 6 psi
Vakuumnivå 5 tum Hg (vid 73 °F)
Max. Driftstemperatur (engelska) 275 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar