Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ A-60-G
Produktkod. 17973471
Diameter (metrisk) Yttre:
14,3 mm
15,9 mm
17,5 mm
20,6 mm
20,7 mm
25,4 mm
31,8 mm
Maximalt tryck:
28 psi
6 psi
7 psi
8 psi
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
6,4 mm
Vakuumnivå:
10 tum Hg (vid 73 °F)
13,9 tum Hg (vid 73 °F)
15 tum Hg (vid 73 °F)
20 tum Hg (vid 73 °F)
29,9 tum. Hg (vid 73 °F)
5 tum Hg (vid 73 °F)
Produktkod. 17973471
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ AFL00053S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
A-60-G Chemical Dispensing Tubing är konstruerad för att överträffa neopren, EPDM och andra allmänna slangar som används i peristaltiska pumpar.
  • Högpresterande slangar är resistenta mot syror och alkali
  • Klarar extrema temperaturer från -75 F °till +275 F °utan att spricka eller försämras
  • Värmeförseglingsbar och kan sammanfogas utan beslag för enkel installation
  • Till skillnad från typiska vakuumslangar av gummi, motstår sprickbildning och åldrande efter år av exponering
  • Tillgänglig i standard vakuumstorlekar som tål ett fullt vakuum (29,9 mm Hg) vid 73 °F
  • Mycket motståndskraftig mot väder och nötning
  • Enastående motståndskraft mot böjutmattning
  • Låg gaspermeabilitet jämfört med gummislangar
  • Ozon (300 ppm) och UV-ljusbeständig
  • Applikationer inkluderar: dispensering av tvål och desinfektionsmedel, överföring av rengöringskemikalier, dispensering av frätande kemikalier, plätering och etsningskemikalier, glas- och fönstertvättsystem, vakuumpumpar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (engelska) Inre 0,748 tum.
Diameter (metrisk) Inre 19 mm
Material Termoplast
Diameter (engelska) Yttre 1 tum
Diameter (metrisk) Yttre 25,4 mm
Total längd (engelska) 49,2 tum.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,126 tum.
Tjocklek (metrisk) 3,2 mm
För användning med Kemisk dispenseringsslang
Motståndsegenskaper 120 lbf/tum.
Färg Svart
Hårdhet 61 (Shore A)
Flexibilitet 3,5 tum böjradie
Maximalt tryck 7 psi
Vakuumnivå 13,9 tum Hg (vid 73 °F)
Max. Driftstemperatur (engelska) 275 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar