Beskrivning
- Biobaserad formulering ger utmärkt prestanda
- Lot-to-lot-konsistens för reproducerbara resultat
- Ej giftig och icke-kontaminerande
- Slät, polerad innervägg
- Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
- Innehåller inga BPA eller ftalater
- Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
- Allmänt laboratorium
- Mat och dryck
- Biofarmaceutiskt
- Analytiska instrument
- Peristaltiska och vakuumpumpar
- Idealisk för kondensorer, inkubatorer, exsickatorer, gasledningar och avloppsledningar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA-kompatibel, USP-klass VI, NSF 51 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 6,4 mm |
| Material | Tygon E-3603 |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,37 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9,5 mm |
| Total längd (engelska) | 49.2 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,06 tum. |
| Visa mer |