Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Labslang
Produktkod. 15197134
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3,2 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4,8 mm
9,5 mm
11,2 mm
15 mm
Tjocklek (metrisk):
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
Maximalt tryck:
17 psi
20 psi
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Tjocklek (metrisk) Maximalt tryck unitSize
15197134 8 mm 11,2 mm 1,6 mm 17 psi 15m
15139194 3,2 mm 4,8 mm 0,8 mm 20 psi Varje
14881271 6,4 mm 9,5 mm 1,6 mm 20 psi 15m
15187124 9,5 mm 15 mm 2,4 mm 20 psi 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15197134 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0640783
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Formulerad för motståndskraft mot flexutmattning och nötning och är mindre permeabel än gummislangar. Tygon™ E-3603 Lab Tubing hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet.
  • Biobaserad formulering ger utmärkt prestanda
  • Lot-to-lot-konsistens för reproducerbara resultat
  • Ej giftig och icke-kontaminerande
  • Slät, polerad innervägg
  • Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
  • Innehåller inga BPA eller ftalater
  • Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
Typiska tillämpningar
  • Allmänt laboratorium
  • Mat och dryck
  • Biofarmaceutiskt
  • Analytiska instrument
  • Peristaltiska och vakuumpumpar
  • Idealisk för kondensorer, inkubatorer, exsickatorer, gasledningar och avloppsledningar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel, USP-klass VI, NSF 51
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Tygon E-3603
Diameter (engelska) Yttre 0,44 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 11,2 mm
Total längd (engelska) 49.2 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,06 tum.
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
För användning med (applikation) Allmänna laboratorium, mat och dryck, biofarmaceutiska, analytiska instrument
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Förpackningsmängd 1 st
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinlig
Hårdhet 56 (Shore A, 15 sek)
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 17 psi
Vakuumnivå 17 psi (vid 330 °C)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Laboratorieslang