Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Labslang
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Beskrivning
Transparent slang är icke-DEHP och fri från ftalater. Lång livslängd, kemikaliebeständig och icke-oxiderande.
- FDA-kompatibel och uppfyller USP Klass VI och NSF 51 krav
- Temperaturområde:– 46 till 74 °C
- Sterilisera: Autoklav eller etylenoxid
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4 mm |
| Total längd (metrisk) | 15.25 m |
| Tjocklek (metrisk) | 0.8 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Genomskinlig |
| Flexibilitet | Flexibel |
| Visa mer |