Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ E-3603 Laboratorieslang
Produktkod. 17913551
Diameter (metrisk) Yttre:
6.4 mm
8 mm
22.3 mm
34.9 mm
Maximalt tryck:
15 psi
36 psi vid 23 °C
44 psi
51 psi
Total längd (metrisk):
10 m
15 m
Produktkod. 17913551
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ ACF00011S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
E-3603 Slang för laboratorie- och vakuumapplikationer.
  • Kristallklar och flexibel, hanterar praktiskt taget alla organiska kemikalier som finns i det moderna laboratoriet
  • Icke-oxiderande och icke-kontaminerande, vilket gör den till ett idealiskt val för en mängd olika applikationer
  • Höga toleranser och konsistens från lot till parti, vilket kommer att ge reproducerbara resultat i ditt laboratorium
  • Mindre genomsläpplig än gummislang
  • Glasliknande inre borrning hjälper till att förhindra ansamling för att underlätta rengöringen
  • Speciellt formulerad för motståndskraft mot flex-trötthet och nötning
  • Slang för instrumentanslutning, ventilation, dränering och andra allmänna laboratorieapplikationer
  • Erbjuder lång livslängd, vilket minimerar arbete och utgifter i samband med utbyte
  • Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat
  • Slät, polerad innervägg
  • Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
  • Innehåller inga BPA eller ftalater
  • Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,189 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4.8 mm
Material Termoplast
Diameter (engelska) Yttre 0,252 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 6.4 mm
Total längd (engelska) 49,2 tum.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,031 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
För användning med Laboratorie- och vakuumtillämpningar
Motståndsegenskaper 173 lbf/tum.
Färg Klart
Hårdhet 56 (Shore A)
Flexibilitet 25 mm böjradie
Maximalt tryck 15 psi
Vakuumnivå 9 tum Hg (vid 73 °F)
Max. Driftstemperatur (engelska) 165 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar