Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ E-3603 Laboratorieslang
Beskrivning
- Kristallklar och flexibel, hanterar praktiskt taget alla organiska kemikalier som finns i det moderna laboratoriet
- Icke-oxiderande och icke-kontaminerande, vilket gör den till ett idealiskt val för en mängd olika applikationer
- Höga toleranser och konsistens från lot till parti, vilket kommer att ge reproducerbara resultat i ditt laboratorium
- Mindre genomsläpplig än gummislang
- Glasliknande inre borrning hjälper till att förhindra ansamling för att underlätta rengöringen
- Speciellt formulerad för motståndskraft mot flex-trötthet och nötning
- Slang för instrumentanslutning, ventilation, dränering och andra allmänna laboratorieapplikationer
- Erbjuder lång livslängd, vilket minimerar arbete och utgifter i samband med utbyte
- Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat
- Slät, polerad innervägg
- Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
- Innehåller inga BPA eller ftalater
- Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,197 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 5 mm |
| Material | Termoplast |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,315 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Total längd (engelska) | 49,2 tum. |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| För användning med | Laboratorie- och vakuumtillämpningar |
| Motståndsegenskaper | 173 lbf/tum. |
| Visa mer |