Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ E-3603 Laboratorieslang
Diameter (metrisk) Yttre:
6.4 mm
8 mm
22.3 mm
34.9 mm
Maximalt tryck:
15 psi
36 psi vid 23 °C
44 psi
51 psi
Total längd (metrisk):
10 m
15 m
Description
- Kristallklar och flexibel, hanterar praktiskt taget alla organiska kemikalier som finns i det moderna laboratoriet
- Icke-oxiderande och icke-kontaminerande, vilket gör den till ett idealiskt val för en mängd olika applikationer
- Höga toleranser och konsistens från lot till parti, vilket kommer att ge reproducerbara resultat i ditt laboratorium
- Mindre genomsläpplig än gummislang
- Glasliknande inre borrning hjälper till att förhindra ansamling för att underlätta rengöringen
- Speciellt formulerad för motståndskraft mot flex-trötthet och nötning
- Slang för instrumentanslutning, ventilation, dränering och andra allmänna laboratorieapplikationer
- Erbjuder lång livslängd, vilket minimerar arbete och utgifter i samband med utbyte
- Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat
- Slät, polerad innervägg
- Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
- Innehåller inga BPA eller ftalater
- Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,189 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.8 mm |
| Material | Termoplast |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,252 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.4 mm |
| Total längd (engelska) | 49,2 tum. |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,031 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.8 mm |
| Show More |