Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Icke-DEHP-rör
Beskrivning
- Formulering: Tygon™ E-3603
- Tillämpningar: Allmänna laboratorier, mat och dryck, biofarmaceutiska, analytiska instrument.
- Egenskaper: Icke-DEHP, ftalatfri. Lång livslängd, kemiskt lyresistens, icke-oxiderande; kan böjas till skarpa radiekurvor och fungerar lätt med beslag. Transparent.
- Certifieringar: FDA-kompatibel; möter USP Klass VI och NSF 51 krav.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA-kompatibel; möter USP Klass VI och NSF 51 krav |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,5875 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.175 mm |
| För användning med (applikation) | Allmänna laboratorium, mat och dryck, biofarmaceutiska, analytiska instrument. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -45 °C |
| Förpackningsmängd | 15.2 m/Pk. |
| Steriliseringsmetod | Autoklav eller etylenoxid |
| Maximalt tryck | 36 psi |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 74 °C |