Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Slang
Beskrivning
Formulerad för motståndskraft mot flexutmattning och nötning och är mindre permeabel än gummislangar. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Tubing hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet.
Tygon™ E-3603 slang från Saint-Gobain är kristallklart och flexibelt och hanterar praktiskt taget alla organiska kemikalier som finns i det moderna laboratoriet. Det är icke-oxiderande och icke-kontaminerande, vilket gör det till ett idealiskt val för en mängd olika applikationer. Tygon™ E-3603 har höga toleranser och lot-till-lot-konsistens, vilket kommer att ge reproducerbara resultat i ditt laboratorium. Det är giftfritt och icke-kontaminerande och mindre permeabelt än gummislangar. Det glasaktiga, släta inre hålet hjälper till att förhindra ansamling för att underlätta rengöringen.
Tygon™ E-3603-slangen är speciellt framtagen för motstånd mot flex-trötthet och nötning. Som en slang för instrumentanslutning, ventilation, dränering och andra allmänna laboratorieapplikationer, Tygon™ E-3603-slangen erbjuder överlägsen livslängd, vilket minimerar arbetet och kostnaderna för att byta ut dem.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, NSF, 3-A, USP-klass VI, Japansk lag om livsmedelshygien #370/1959, 1935/2004/EG, 10/2011/EU |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 6,4 mm |
| Material | Tygon E-3603 |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12,7 mm |
| Total längd (engelska) | 49.2 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Tjocklek (engelska) | 1/8 tum |
| Visa mer |