Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Slang
Produktkod. 15187064
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
5 mm
6 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
12 mm
12,7 mm
14 mm
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,5 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
Total längd (metrisk):
15 m
15,2 m
Förpackningsstorlek:
15m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Tjocklek (metrisk) Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15187064 8 mm 12 mm 2 mm 15 m 15m
15197064 10 mm 14 mm 2,4 mm 15 m 15m
15147064 4 mm 6 mm 1 mm 15 m 15m
10323642 4 mm 6 mm 1 mm 15,2 m 15m
15127064 2 mm 4 mm 1 mm 15 m 15m
10170161 4 mm 7,1 mm 1,6 mm 15 m 15m
10256294 5 mm 8 mm 1,5 mm 15,2 m 15m
12365889 6,4 mm 12,7 mm 3,2 mm 15 m -
15157064 5 mm 8 mm 1,5 mm 15 m 15m
15137064 3 mm 5 mm 1 mm 15 m 15m
10240053 6 mm 9 mm 1,5 mm 15 m 15m
15167064 6 mm 9 mm 2,4 mm 15 m 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 15187064 Supplier Masterflex™ Supplier No. ACF1S1506
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
View all promotions
Beräknad leverans: 02-10-2026
Add to basket
Add to basket
Formulerad för motståndskraft mot flexutmattning och nötning och är mindre permeabel än gummislangar. Tygon™ E-3603 Tubing hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet.
Formulerad för motståndskraft mot flexutmattning och nötning och är mindre permeabel än gummislangar. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Tubing hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet.
Tygon™ E-3603 slang från Saint-Gobain är kristallklart och flexibelt och hanterar praktiskt taget alla organiska kemikalier som finns i det moderna laboratoriet. Det är icke-oxiderande och icke-kontaminerande, vilket gör det till ett idealiskt val för en mängd olika applikationer. Tygon™ E-3603 har höga toleranser och lot-till-lot-konsistens, vilket kommer att ge reproducerbara resultat i ditt laboratorium. Det är giftfritt och icke-kontaminerande och mindre permeabelt än gummislangar. Det glasaktiga, släta inre hålet hjälper till att förhindra ansamling för att underlätta rengöringen.
Tygon™ E-3603-slangen är speciellt framtagen för motstånd mot flex-trötthet och nötning. Som en slang för instrumentanslutning, ventilation, dränering och andra allmänna laboratorieapplikationer, Tygon™ E-3603-slangen erbjuder överlägsen livslängd, vilket minimerar arbetet och kostnaderna för att byta ut dem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad FDA, NSF, 3-A, USP-klass VI, Japansk lag om livsmedelshygien #370/1959, 1935/2004/EG, 10/2011/EU
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Tygon E-3603
Diameter (engelska) Yttre 0,47 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Total längd (engelska) 49.2 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,08 tum.
Tjocklek (metrisk) 2 mm
För användning med (applikation) För laboratorie-, mat- och dryckes- och vakuumapplikationer
Förpackningsmängd 1 st
Färg Klart
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 1,4 psi (vid 23 °C)
Vakuumnivå 533 mm Hg (vid 23 °C)
Produkttyp Flexibel slang