Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Slang
Produktkod. 10140121
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
8 mm
11,1 mm
22,3 mm
31,8 mm
Förpackningsstorlek:
15m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
10140121 22,3 mm 15m
15108106 8 mm 15m
15690211 4 mm 15m
15610221 11,1 mm 15m
15517995 31,8 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10140121 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer ACF00030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9471.00 SEK
    6278.07 SEK / 15m
    Save 3192.93 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tygon™ E-3603 Slang för laboratorie- och vakuumapplikationer.
Tygon™ E-3603 slang från Saint-Gobain är kristallklart och flexibelt och hanterar praktiskt taget alla organiska kemikalier som finns i det moderna laboratoriet. Det är icke-oxiderande och icke-kontaminerande, vilket gör det till ett idealiskt val för en mängd olika applikationer. Tygon™ E-3603 har höga toleranser och lot-till-lot-konsistens, vilket kommer att ge reproducerbara resultat i ditt laboratorium. Det är giftfritt och icke-kontaminerande och mindre permeabelt än gummislangar. Det glasaktiga, släta inre hålet hjälper till att förhindra ansamling för att underlätta rengöringen.
  • Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat
  • Ej giftig och icke-kontaminerande
  • Slät, polerad innervägg
  • Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
  • Innehåller inga BPA eller ftalater
  • Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,37 tum.
Diameter (metrisk) Inre 9.5 mm
Material Tygon S3 E-3603
Diameter (engelska) Yttre 0,88 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 22,3 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
För användning med (applikation) Analytiska instrument, bioläkemedel, mat och dryck, allmänt laboratorium, vakuum
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Färg Klart
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar