Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Slang
Produktkod. 15108106
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
8 mm
11,1 mm
22,3 mm
31,8 mm
Förpackningsstorlek:
15m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
15108106 8 mm 15m
15690211 4 mm 15m
10140121 22,3 mm 15m
15610221 11,1 mm 15m
15517995 31,8 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15108106 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer ACF00012S
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tygon™ E-3603 Slang för laboratorie- och vakuumapplikationer.
Tygon™ E-3603 slang från Saint-Gobain är kristallklart och flexibelt och hanterar praktiskt taget alla organiska kemikalier som finns i det moderna laboratoriet. Det är icke-oxiderande och icke-kontaminerande, vilket gör det till ett idealiskt val för en mängd olika applikationer. Tygon™ E-3603 har höga toleranser och lot-till-lot-konsistens, vilket kommer att ge reproducerbara resultat i ditt laboratorium. Det är giftfritt och icke-kontaminerande och mindre permeabelt än gummislangar. Det glasaktiga, släta inre hålet hjälper till att förhindra ansamling för att underlätta rengöringen.
  • Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat
  • Ej giftig och icke-kontaminerande
  • Slät, polerad innervägg
  • Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
  • Innehåller inga BPA eller ftalater
  • Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, NSF 51, EU:s livsmedel, Japan mat, California Prop 65, USP-klass VI
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,031 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.8 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (engelska) Yttre 0,315 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,0625 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.5875 mm
För användning med Utskänkning av mat och dryck
För användning med (applikation) För kondensorer, inkubatorer, exsickatorer, gasledningar och avloppsledningar
Min. Driftstemperatur (engelska) -51 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Förpackningsmängd 1 st
Motståndsegenskaper 173 lb-f/tum
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Hårdhet 56 (Shore A)
Flexibilitet 16 mm böjradie
Maximalt tryck 25 psi
Vakuumnivå 29,9 tum. Hg (vid 73 °F)
Max. Driftstemperatur (engelska) 165 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar