Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Slang
Produktkod. 15690211
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
8 mm
11,1 mm
22,3 mm
31,8 mm
Förpackningsstorlek:
15m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
15690211 4 mm 15m
15108106 8 mm 15m
10140121 22,3 mm 15m
15610221 11,1 mm 15m
15517995 31,8 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15690211 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer ACF00004
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-01-2027
Tygon™ E-3603 Slang för laboratorie- och vakuumapplikationer.
Tygon™ E-3603 slang från Saint-Gobain är kristallklart och flexibelt och hanterar praktiskt taget alla organiska kemikalier som finns i det moderna laboratoriet. Det är icke-oxiderande och icke-kontaminerande, vilket gör det till ett idealiskt val för en mängd olika applikationer. Tygon™ E-3603 har höga toleranser och lot-till-lot-konsistens, vilket kommer att ge reproducerbara resultat i ditt laboratorium. Det är giftfritt och icke-kontaminerande och mindre permeabelt än gummislangar. Det glasaktiga, släta inre hålet hjälper till att förhindra ansamling för att underlätta rengöringen.
  • Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat
  • Ej giftig och icke-kontaminerande
  • Slät, polerad innervägg
  • Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
  • Innehåller inga BPA eller ftalater
  • Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, NSF 51, EU:s livsmedel, Japan mat, California Prop 65, USP-klass VI
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,094 tum
Diameter (metrisk) Inre 2.4 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (engelska) Yttre 0,157 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 4 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,0312 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.79 mm
För användning med Utskänkning av mat och dryck
För användning med (applikation) Allmänna laboratorium, mat och dryck, biofarmaceutiska, analytiska instrument
Min. Driftstemperatur (engelska) -51 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Förpackningsmängd 1 st
Motståndsegenskaper 173 lb-f/tum
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Hårdhet 56 (Shore A)
Flexibilitet 12 mm böjradie
Maximalt tryck 25 psi
Vakuumnivå 29,9 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 165 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar