Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Icke-DEHP vakuumslang
Produktkod. 15137134 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
6,4 mm
9,6 mm
12,8 mm
Förpackningsstorlek:
3m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
15137134 12,8 mm 3m
15191323 9,6 mm 3m
15147134 6,4 mm 3m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15137134 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0641440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2860.00 SEK
    2041.29 SEK / 3m
    Save 818.71 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 09-04-2027
Böjs till skarpa radiekurvor och fungerar enkelt med beslag. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 Non-DEHP Vacuum Tubing är för användning med allmänna laboratorie-, mat- och dryckesinstrument, biofarmaceutiska och analytiska instrument.
Funktioner/fördelar:
  • Alternativ till DEHP-slangar
  • Ny formulering ger samma utmärkta prestanda
  • Innehåller ingen BPA
  • Enastående kemikaliebeständighet
  • Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat
  • Ökar produktiviteten i peristaltiska pumpar– räcker längre än andra klara slangar 2 till 1
  • Slät, polerad inre borrning
  • Icke-oxiderande och icke-kontaminerande
  • Glider lätt över beslag och greppar säkert
  • Spolar märkta med 1-fots intervaller för enkel mätning
Typiska tillämpningar:
  • Allmänt laboratorium
  • Analytiska instrument
  • Peristaltiska och vakuumpumpar
  • Idealisk för kondensorer, inkubatorer, exsickatorer, gasledningar och dräneringsledningar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/2 tum.
Diameter (metrisk) Inre 12,8 mm
Material Tygon
Diameter (engelska) Yttre 1 1/8 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 28.6 mm
Total längd (engelska) 10 ft.
Total längd (metrisk) 300 cm
Tjocklek (engelska) 0,3125 tum.
Tjocklek (metrisk) 7.9 mm
För användning med För 12,5 mm tubulering
För användning med (applikation) Allmänt labb, mat och dryck och biofarm.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 45 psi
Vakuumnivå 29,9 tum Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Produkttyp Slangar