Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Icke-DEHP vakuumslang
Produktkod. 15191323 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
6,4 mm
9,6 mm
12,8 mm
Förpackningsstorlek:
3m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
15191323 9,6 mm 3m
15137134 12,8 mm 3m
15147134 6,4 mm 3m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15191323 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0641430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4150.00 SEK
    2937.21 SEK / 3m
    Save 1212.79 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Böjs till skarpa radiekurvor och fungerar enkelt med beslag. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 Non-DEHP Vacuum Tubing är för användning med allmänna laboratorie-, mat- och dryckesinstrument, biofarmaceutiska och analytiska instrument.
Transparent slang är icke-DEHP och fri från ftalater. Biologiskt nedbrytbar sprickbeständig och icke-oxiderande.
  • Möter USP Klass VI och NSF 51 krav
  • Temperaturområde:& ndash;46 till 74 grader;&C
  • Vakuumservice på 760 mm Hg vid 23 grader;&C
  • Sterilisera: Autoklav eller etylenoxid
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 3/8 tum
Diameter (metrisk) Inre 9,6 mm
Material Tygon
Diameter (engelska) Yttre 7/8 tum.
Total längd (engelska) 10 ft.
Total längd (metrisk) 300 cm
Tjocklek (engelska) 0,25 tum
Tjocklek (metrisk) 6.4 mm
För användning med För 10 mm tubulation
För användning med (applikation) Allmänt labb, mat och dryck och biofarm.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 47 psi
Vakuumnivå 29,9 tum Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Produkttyp Slangar