Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Icke-DEHP vakuumslang
Diameter (metrisk) Inre:
6,4 mm
9,6 mm
12,8 mm
Förpackningsstorlek:
3m
Beskrivning
Böjs till skarpa radiekurvor och fungerar enkelt med beslag. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 Non-DEHP Vacuum Tubing är för användning med allmänna laboratorie-, mat- och dryckesinstrument, biofarmaceutiska och analytiska instrument.
Transparent slang är icke-DEHP och fri från ftalater. Biologiskt nedbrytbar sprickbeständig och icke-oxiderande.
- Möter USP Klass VI och NSF 51 krav
- Temperaturområde:& ndash;46 till 74 grader;&C
- Vakuumservice på 760 mm Hg vid 23 grader;&C
- Sterilisera: Autoklav eller etylenoxid
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 3/8 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 9,6 mm |
| Material | Tygon |
| Diameter (engelska) Yttre | 7/8 tum. |
| Total längd (engelska) | 10 ft. |
| Total längd (metrisk) | 300 cm |
| Tjocklek (engelska) | 0,25 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 6.4 mm |
| För användning med | För 10 mm tubulation |
| Visa mer |