Läs mer
Ismatec™ Tygon™ E-Lab förlängningsslang
Diameter (metrisk) Inre:
1.14 mm
Förpackningsstorlek:
30m
Beskrivning
Speciellt utformad för att användas med Tygon E-Lab Microbore/Autoanalysis Lab, icke-DEHP färgkodad stoppad slang. Transparent slang med lång livslängd är ftalatfri, icke-oxiderande och kemikaliebeständig.
- FDA-kompatibel
- Möter USP Klass VI och NSF 51 krav
- Temperaturområde:– 46 till 74 °C
- Sterilisera: Autoklav eller etylenoxid
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.14 mm |
| Material | Tygon E-Lab |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.07 mm |
| Total längd (metrisk) | 3048 cm |
| För användning med | C/L (Microbore/Autoanalys) Pumpserie |
| För användning med (applikation) | Allmänna laboratorium, mat och dryck, biofarmaceutiska, analytiska instrument |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Slangstorlek | 30 |
| Visa mer |