Läs mer
Ismatec™ Tygon™ E-LFL C/L™ Microbore Pumpslang
Produktkod. 15313408
Slangstorlek:
18
26
30
48
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15313408
Brand: Ismatec™ 0644948
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Längsta liv av alla Tygon™ formuleringar
  • Slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
  • Alltid i lager —de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för leverans samma dag
  • För allmänt laboratoriebruk
  • Lång livslängd - kommer ’inte att åldras eller oxideras
  • Passar tätt mot glas och metall& böjer till kurvor med liten radie
  • Giftfri
  • Genomskinlig
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA godkänd; Prop 65 NA (inga Prop 65 kemikalier)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 2.79 mm
Material Tygon E-LFL
Total längd (engelska) 100 ft.
Total längd (metrisk) 30.4 m
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Slangstorlek 48
Flödeshastighet 66 ml/min
Slang Barb 1/8 tum
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid
Maximalt tryck 25,3 psi, 1,75 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Produkttyp Microbore Slang