Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-LFL pumpslang
Produktkod. 12813393
Slangstorlek:
16
24
36
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 12813393
Brand: Masterflex™ 0644024
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pumpa med kontinuerligt tryck upp till 40 psi. Masterflex™ Tygon™ E-LFL pumpslang är ogiftig och icke-hemolytisk med utmärkt biokompatibilitet. Ger längre livslängd med peristaltiska slangpumpar.
  • Högpresterande pumpslang för utmanande applikationer
  • Längsta liv av alla Tygon formuleringar
  • Lågt extraherbart material och låg gaspermeabilitet
  • Lång livslängd, passar tätt mot glas och metall, böjs till kurvor med liten radie, giftfri och transparent
  • USP Klass VI, European Pharmacopeia (EP 3.2.9), FDA 21 CFR
  • 175.300, EU Food, REACH (icke-DEHP) kompatibel, RoHS-kompatibel, ADCF Överensstämmer
  • Temperaturområde: -51 till 165 °F (-46 till 74 °C)
  • Sterilisera med etylenoxid eller autoklav i 30 minuter vid 250 °F (121 °C), 15 psi (1 bar)
  • Efter autoklavering, torka vid högst 150 °F (66 °C) i 2 till 2
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Tygon E-LFL
Total längd (metrisk) 762 cm
För användning med (applikation) För allmän laboratorieanvändning, ger längre livslängd med peristaltiska slangpumpar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek 24
Flödeshastighet 2,8 till 1700 ml/min.
Slang Barb 1/4 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Ja
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 140 mbar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar för pumpar