Läs mer
Masterflex™ Tygon Labslang
Produktkod. 15466633
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
25,4 mm
Förpackningsstorlek:
50fot
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
15466633 25,4 mm 50fot
1 options
Produktkod. 15466633 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0640798
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för allmänna laboratorier, livsmedel och drycker, biofarmaceutiska och analytiska tillämpningar
  • Transparent Tygon™ E-3603 Slang
  • Icke-DEHP, ftalatfri
  • Lång livslängd, kemikaliebeständig, icke-oxiderande
  • Kan böjas till skarpa radiekurvor och fungerar lätt med beslag
  • FDA-kompatibel; möter USP Klass VI och NSF 51 krav.
  • Temperaturområde: -51 till +165 °F (-46 till +74 °C)
Spezifikation
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1 tum
Diameter (metrisk) Inre 25,4 mm
Material Tygon E-3603
Diameter (engelska) Yttre 1 1/4 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 31.75 mm
Tjocklek (engelska) 1/8 tum
Tjocklek (metrisk) 3.175 mm
För användning med (applikation) Allmänt laboratorium, mat och dryck, biofarmaceutiskt
Min. Driftstemperatur (engelska) -51 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Steriliseringsmetod Autoklav eller etylenoxid
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 12 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 165 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Tygon Labslang
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.