Läs mer
Masterflex™ Tygon™ Labslang
Produktkod. 14871161
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
4,8 mm
8 mm
9,6 mm
19,1 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
5,6 mm
6,4 mm
12,8 mm
14,4 mm
16 mm
25,4 mm
Maximalt tryck:
14 psi
17 psi
24 psi
25 psi
30 psi
Tjocklek (metrisk):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
15m
50fot
Varje
Produktkod. 14871161
Brand: Masterflex™ 0640709
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Formulerad för motståndskraft mot flexutmattning och nötning och är mindre permeabel än gummislangar. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ Lab Tubing hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet.
  • Alternativ till DEHP-slangar
  • Ny formulering ger samma utmärkta prestanda
  • Innehåller inget BPA
  • Enastående kemikaliebeständighet
  • Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat
  • Ökar produktiviteten i peristaltiska pumpar– räcker längre än andra klara slangar 2 till 1
  • Slät, polerad inre borrning
  • Icke-oxiderande och icke-kontaminerande
  • Glider lätt över beslag och greppar säkert
  • Spolar märkta med 1-fots intervaller för enkel mätning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel; möter USP Klass VI och NSF 51 krav
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4,8 mm
Material Tygon E-3603
Diameter (metrisk) Yttre 6,4 mm
Total längd (metrisk) 15.24 m
Tjocklek (metrisk) 0,8 mm
För användning med (applikation) Allmänna laboratorium, mat och dryck, biofarmaceutiska, analytiska instrument
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 24 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C