Läs mer
Masterflex™ Tygon™ Labslang
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
4,8 mm
8 mm
9,6 mm
19,1 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
5,6 mm
6,4 mm
12,8 mm
14,4 mm
16 mm
25,4 mm
Maximalt tryck:
14 psi
17 psi
24 psi
25 psi
30 psi
Tjocklek (metrisk):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
Unit Size:
15m
50fot
Varje
Description
- Alternativ till DEHP-slangar
- Ny formulering ger samma utmärkta prestanda
- Innehåller inget BPA
- Enastående kemikaliebeständighet
- Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat
- Ökar produktiviteten i peristaltiska pumpar– räcker längre än andra klara slangar 2 till 1
- Slät, polerad inre borrning
- Icke-oxiderande och icke-kontaminerande
- Glider lätt över beslag och greppar säkert
- Spolar märkta med 1-fots intervaller för enkel mätning
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | FDA-kompatibel; möter USP Klass VI och NSF 51 krav |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| Material | Tygon E-3603 |
| Diameter (metrisk) Yttre | 14,4 mm |
| Total längd (metrisk) | 15.24 m |
| Tjocklek (metrisk) | 3,2 mm |
| För användning med (applikation) | Allmänna laboratorium, mat och dryck, biofarmaceutiska, analytiska instrument |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Show More |