Läs mer
Masterflex™ Tygon Labslang
Diameter (metrisk) Inre:
9.5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Hartscertifiering |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 9.5 mm |
| Material | Tygon R-3603 |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| För användning med (applikation) | allmänna överlåtelseansökningar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Förpackningsmängd | 15/Pk. |
| Slangstorlek | I/P 70 |
| Maximalt tryck | 2,7 bar |
| Visa mer |