Läs mer
Hirschmann™ Tygon™ LMT-55
Produktkod. 15501241
Change view
Slangstorlek:
Vikt 2,4 mm
Produktkod. Slangstorlek
15501241 Vikt 2,4 mm
1 options
Produktkod. 15501241 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 95222037
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tygon™ laboratorieslang för allmänna applikationer inom laboratoriet och industrin.
  • Genomskinligt
  • Temperaturbeständighet från -50 till + 74 °C
  • Shore hårdhet A 55
  • Autoklaveringsbar
  • Utmärkt kemisk beständighet mot de flesta kemiska, oorganiska laboratorieprodukter
  • Extremt slät innervägg minimerar partikelavlossning
  • Extrem flexibilitet
  • Inklusive RFID-transponder
Specifikationer
Beskrivning Slang för enkanaliga pumphuvuden
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (metrisk) 2.4 mm
För användning med Enkanaliga pumphuvuden
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek Vikt 2,4 mm
Inkluderar Med RFID-chip