Läs mer
Ismatec™ Tygon™ MHLL 3-stoppsslang
Slangstorlek:
0,76 mm ID, 2,60 mm OD
1,52 mm innerdiameter, 3,36 mm ytterdiameter
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Kemiskt resistent mot aceton, MEK och andra aggressiva lösningsmedel.
- Slang med lång livslängd.
- Utan mjukgörare.
- Slät innerhål.
- Låg sorption bibehåller vätskeintegriteten.
- Minimal vidhäftning och diffusion.
- Miljövänlig.
- Kan inte steriliseras upprepade gånger.
- Endast tillgänglig som stoppslang.
- Användningsområden
- Syror: Utmärkt
- Alkaliska lösningar: Utmärkt
- Lösningsmedel: Utmärkt
- Tryck: Rekommenderas inte
- Vakuum: Bra
- Viskösa medier: Bra
- Sterila media: Bra
- Överensstämmer med:
- FDA 21 CFR, del 177.2600 USP Farmakopé klass V
- Sterilisering
- Autoklaverbar med ånga, 30 minuter vid 1 bar (15 psi) och 121 °C.
- Gassterilisering med etylenoxid.
- Sterilisering med strålning upp till 2,5 mrad.
- Varning: Kan inte steriliseras upprepade gånger.
- Obs: Även om den är designad för MS/CA-kassetter, har denna slang endast 2 proppar!
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA 21 CFR, del 177.2600 USP Farmakopé klass V |
| Beskrivning | Färgkod: Svart-Svart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Tygon MHLL |
| Total längd (metrisk) | 30 cm |
| Tjocklek (metrisk) | 0.92 mm |
| För användning med (applikation) | Sanitär överföring av känsliga vätskor. MS/CA-kassetter. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -70 °C |
| Förpackningsmängd | 6 pcs./Pk. |
| Slangstorlek | 0,76 mm ID, 2,60 mm OD |
| Visa mer |