Läs mer
Saint-Gobain Tygon™ Microbore Slang, Formel S-54-HL
Produktkod. 15157044
Diameter (engelska) Inre:
0,02 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
0,06 tum.
Tjocklek (engelska):
0,02 tum.
Förpackningsstorlek:
30m
Produktkod. 15157044
Brand: Saint-Gobain 0642002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Formulerad för motståndskraft mot flexutmattning och nötning och är mindre permeabel än gummislangar. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ Microbore Formula S-54-HL-slangen har en slät, tät borrning som förhindrar ansamling och ger enastående flödesegenskaper.
  • Möter USP Klass VI kriterier
  • Kompatibel med blod
  • Rensa, med glasslät innerhål
  • Minskad flexibilitet för sugapplikationer
Typiska tillämpningar
  • Katetrar
  • Intravenös eller intraarteriell infusion
Beställningsinfo
På rulle på 500 fot. (152,4 m)
Uppfyllande
Möter USA Farmakopé klass VI kriterier för medicinsk plast.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Möter USA Farmakopé klass VI kriterier för medicinsk plast.
Diameter (engelska) Inre 0,02 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.51 mm
Material Tygon
Diameter (engelska) Yttre 0,06 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 1.53 mm
Total längd (engelska) 500 ft.
Total längd (metrisk) 152.4 m
Tjocklek (engelska) 0,02 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.51 mm