Läs mer
Masterflex™ Tygon Microbore Slang
Produktkod. 15229204
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,25 mm
Förpackningsstorlek:
30m
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
15229204 0,25 mm 30m
1 options
Produktkod. 15229204 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0641900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Böjer till skarpa radiekurvor och fungerar enkelt med beslag. Cole Masterflex™ Masterflex™ Tygon Microbore Slangen är idealisk för farmaceutiska och allmänna laboratorieapplikationer, speciellt med precisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer.
  • Formulering: Tygon™ ND-100-80
  • Utmärkt med lågflödes- peristaltiska pumpapplikationer
  • Extremt flexibel kristallklar slang
  • Giftfri; icke-pyrogena; biokompatibel
  • Möter USP Klass VI krav
  • Sterilisera med autoklav eller etylenoxid
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Möter USP Klass VI-krav, icke-DEHP
Beskrivning Microbore slang
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0,25 mm
Material Tygon ND-100-80
Diameter (metrisk) Yttre 0.76 mm
Tjocklek (metrisk) 0.0254 mm
För användning med (applikation) Idealisk för peristaltiska pumpar med lågt flöde, för allmänt laboratorie- och läkemedelsanvändning
Steriliseringsmetod Autoklav, Etylenoxid, Gamma
Formatera Rulla