Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 2765 Micro Mill Tubing
Produktkod. 11794758
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,52 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
11794758 1,52 mm Paket med 6
1 options
Produktkod. 11794758 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer 07MHLLM19
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för applikationer som använder aceton, metyletylketon (MEK) och andra mycket aggressiva kemikalier. Tygon™ 2765 Micro Mill Tubing har en lång livslängd, med hög utmattningsbeständighet på grund av böjning.
  • För användning med mycket aggressiva kemikalier
  • Lång livslängd
  • Hög utmattningsbeständighet på grund av böjning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-certifierad
Färgkod Gul/Blå
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,06 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1,52 mm
Material DEHP
Tjocklek (engelska) 0,03 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.85 mm
För användning med Masterflex Peristaltiska pumpar, Ismatec , Gilson , Watson-Marlow
Förpackningsmängd 6 Pk.
Färg Gul/Blå
Produkttyp Slangar