Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 2765 Micro Mill Tubing
Beskrivning
- För användning med mycket aggressiva kemikalier
- Lång livslängd
- Hög utmattningsbeständighet på grund av böjning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA-certifierad |
| Färgkod | Lila/violett |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,08 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 2,06 mm |
| Material | DEHP |
| Tjocklek (engelska) | 0,03 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.85 mm |
| För användning med | Masterflex Peristaltiska pumpar, Ismatec , Gilson , Watson-Marlow |
| Förpackningsmängd | 6 Pk. |
| Visa mer |