Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 2765 Mill Tubing
Produktkod. 11784748
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,14 mm
1,52 mm
2,79 mm
Färg:
Blå, Gul
Lila/Vit
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Färg unitSize
11784748 1,14 mm Rött Paket med 6
11714758 1,52 mm Blå, Gul Paket med 6
11704758 2,79 mm Lila/Vit Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11784748 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer 07MHLL10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för applikationer som använder aceton, metyletylketon (MEK) och andra mycket aggressiva kemikalier. Tygon™ 2765 Mill Tubing har en lång livslängd, med hög utmattningsbeständighet på grund av böjning.
  • För användning med mycket aggressiva kemikalier
  • Lång livslängd
  • Hög utmattningsbeständighet på grund av böjning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-certifierad
Färgkod Rött
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,04 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1,14 mm
Material DEHP
Tjocklek (engelska) 0,03 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.85 mm
För användning med Masterflex Peristaltiska pumpar, Ismatec , Gilson , Watson-Marlow
Förpackningsmängd 6 Pk.
Färg Rött
Produkttyp Slangar