Läs mer
Masterflex™ Tygon™ Icke-DEHP Microbore Slang
Diameter (metrisk) Inre:
0,25 mm
0,76 mm
1,27 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,76 mm
2,29 mm
Förpackningsstorlek:
150m
Beskrivning
- Hög styvhet för veckmotstånd
- Möter USP Klass VI kriterier
- Kompatibel med blod
- Klar, med glasslät innerhål
- Minskad flexibilitet för sugapplikationer
- REACH-kompatibel
- Termoplast i naturen
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Harts möter USP Klass VI-krav, icke-DEHP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,25 mm |
| Material | Tygon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0,76 mm |
| Total längd (metrisk) | 152.4 m |
| Tjocklek (metrisk) | 0.25 mm |
| För användning med (applikation) | Allmän laboratorie- och farmaceutisk användning, speciellt med precisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -35 °C |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Visa mer |