Läs mer
Masterflex™ Tygon™ Icke-DEHP Microbore Slang
Produktkod. 15197044 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,25 mm
0,76 mm
1,27 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,76 mm
2,29 mm
Förpackningsstorlek:
150m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
15197044 1,27 mm 2,29 mm 150m
15137044 0,25 mm 0,76 mm 150m
15187044 0,76 mm 2,29 mm 150m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15197044 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0642005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7920.00 SEK
    6429.14 SEK / 150m
    Save 1490.86 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-01-2027
För användning vid intravenös eller intraarteriell infusion och andra kirurgiska och sjukhusapplikationer. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ Icke-DEHP Microbore Slangen är tillräckligt styv för enkel hantering, men ändå tillräckligt mjuk för att minska problem med punktering.
  • Hög styvhet för veckmotstånd
  • Möter USP Klass VI kriterier
  • Kompatibel med blod
  • Klar, med glasslät innerhål
  • Minskad flexibilitet för sugapplikationer
  • REACH-kompatibel
  • Termoplast i naturen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Harts möter USP Klass VI-krav, icke-DEHP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1,27 mm
Diameter (metrisk) Yttre 2,29 mm
Total längd (metrisk) 150 m
Tjocklek (metrisk) 0.51 mm
För användning med (applikation) Allmän laboratorie- och farmaceutisk användning, speciellt med precisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer. Också utmärkt med applikationer med lågflöde peristaltiska pumpar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -35 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (metrisk) 85 °C