Läs mer
Masterflex™ Tygon™ R-3603 Labslang
Produktkod. 10160551
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
4,8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2,4 mm
4,8 mm
5,6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre unitSize
10160551 2,4 mm 5,6 mm 15m
15119222 1,6 mm 4,8 mm Varje
15176494 0,8 mm 2,4 mm Varje
13553610 4,8 mm 8 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10160551 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer ACF00005C
Beräknad leverans: 12-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Formulerad för motståndskraft mot flexutmattning och nötning och är mindre permeabel än gummislangar. Tygon™ R-3603 Lab Tubing hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet.
  • Biobaserad formulering ger utmärkt prestanda
  • Lot-to-lot-konsistens för reproducerbara resultat
  • Ej giftig och icke-kontaminerande
  • Slät, polerad innervägg
  • Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
  • Innehåller inga BPA eller ftalater
  • Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
Typiska tillämpningar
  • Allmänt laboratorium
  • Mat och dryck
  • Biofarmaceutiskt
  • Analytiska instrument
  • Peristaltiska och vakuumpumpar
  • Idealisk för kondensorer, inkubatorer, exsickatorer, gasledningar och avloppsledningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel, USP-klass VI, NSF 51
Diameter (engelska) Inre 0,09 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2,4 mm
Material Plast
Diameter (engelska) Yttre 0,22 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 5,6 mm
Total längd (engelska) 49.2 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,06 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
Förlängning 425%
För användning med (applikation) Allmänna laboratorium, mat och dryck, biofarmaceutiska, analytiska instrument
Min. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Förpackningsmängd 1 st
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinlig
Hårdhet 56 (Shore A, 15 sek)
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 20 psi
Vakuumnivå 760 mm Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar