Läs mer
Masterflex™ Tygon™ R-3603 Labslang
Produktkod. p-8003262
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
4,8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2,4 mm
4,8 mm
5,6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Produktkod. 15119222
Brand: Masterflex™ 0640772
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Formulerad för motståndskraft mot flexutmattning och nötning och är mindre permeabel än gummislangar. Tygon™ R-3603 Lab Tubing hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet.
  • Biobaserad formulering ger utmärkt prestanda
  • Lot-to-lot-konsistens för reproducerbara resultat
  • Ej giftig och icke-kontaminerande
  • Slät, polerad innervägg
  • Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
  • Innehåller inga BPA eller ftalater
  • Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
Typiska tillämpningar
  • Allmänt laboratorium
  • Mat och dryck
  • Biofarmaceutiskt
  • Analytiska instrument
  • Peristaltiska och vakuumpumpar
  • Idealisk för kondensorer, inkubatorer, exsickatorer, gasledningar och avloppsledningar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel, USP-klass VI, NSF 51
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,06 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1,6 mm
Material Plast
Diameter (engelska) Yttre 0,19 tum
Diameter (metrisk) Yttre 4,8 mm
Total längd (engelska) 49.2 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,06 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
För användning med (applikation) Allmänna laboratorium, mat och dryck, biofarmaceutiska, analytiska instrument
Min. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Förpackningsmängd 1 st
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinlig
Hårdhet 56 (Shore A, 15 sek)
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 69 psi
Vakuumnivå 4,8 bar (vid 21 °C)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar