Läs mer
Masterflex™ Tygon™ R-3603 Labslang
Produktkod. 13553610
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
4,8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2,4 mm
4,8 mm
5,6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Produktkod. 13553610
Brand: Masterflex™ 0640778
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Formulerad för motståndskraft mot flexutmattning och nötning och är mindre permeabel än gummislangar. Tygon™ R-3603 Lab Tubing hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet.
  • Biobaserad formulering ger utmärkt prestanda
  • Lot-to-lot-konsistens för reproducerbara resultat
  • Ej giftig och icke-kontaminerande
  • Slät, polerad innervägg
  • Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
  • Innehåller inga BPA eller ftalater
  • Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
Typiska tillämpningar
  • Allmänt laboratorium
  • Mat och dryck
  • Biofarmaceutiskt
  • Analytiska instrument
  • Peristaltiska och vakuumpumpar
  • Idealisk för kondensorer, inkubatorer, exsickatorer, gasledningar och avloppsledningar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel, USP-klass VI, NSF 51
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,19 tum
Diameter (metrisk) Inre 4,8 mm
Material Plast
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Total längd (engelska) 49.2 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,06 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
För användning med (applikation) Allmänna laboratorium, mat och dryck, biofarmaceutiska, analytiska instrument
Min. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Förpackningsmängd 1 st
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinlig
Hårdhet 56 (Shore A, 15 sek)
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 25 psi
Vakuumnivå 1,7 bar (vid 21 °C)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar