Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Slang
Produktkod. 12355909
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,5 tum
1/4 tum
Diameter (engelska) Yttre:
0,625 tum
1,125 tum
Maximalt tryck:
36 psi (vid 73 °F)
53 psi (vid 73 °F)
Tjocklek (engelska):
3/16 tum
5/16 tum
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre Maximalt tryck Tjocklek (engelska) Förpackningsstorlek
12355909 0,5 tum 1,125 tum 36 psi (vid 73 °F) 5/16 tum Varje
10130121 1/4 tum 0,625 tum 53 psi (vid 73 °F) 3/16 tum 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12355909 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer ACF00040
Beräknad leverans: 04-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tygon™ E-3603 Slang för laboratorie- och vakuumapplikationer.
Tygon™ E-3603 slang från Saint-Gobain är kristallklart och flexibelt och hanterar praktiskt taget alla organiska kemikalier som finns i det moderna laboratoriet. Det är icke-oxiderande och icke-kontaminerande, vilket gör det till ett idealiskt val för en mängd olika applikationer. Tygon™ E-3603 har höga toleranser och lot-till-lot-konsistens, vilket kommer att ge reproducerbara resultat i ditt laboratorium. Det är giftfritt och icke-kontaminerande och mindre permeabelt än gummislangar. Det glasaktiga, släta inre hålet hjälper till att förhindra ansamling för att underlätta rengöringen.
  • Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat
  • Ej giftig och icke-kontaminerande
  • Slät, polerad innervägg
  • Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
  • Innehåller inga BPA eller ftalater
  • Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
Uppfyllande
FDA, NSF , 3-A, möter USP Klass VI, Japan Food Sanitation Law nr. 370/1959, REACH, 1935/2004/EC och 10/2011/EU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,5 tum
Diameter (metrisk) Inre 12.7 mm
Material Tygon S3 E-3603
Diameter (engelska) Yttre 1,125 tum
Diameter (metrisk) Yttre 28.58 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 5/16 tum
Tjocklek (metrisk) 7.9 mm
Färg Klart
Flexibilitet 22 mm böjradie
Maximalt tryck 36 psi (vid 73 °F)
Produkttyp Slangar