Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Slang
Produktkod. p-4686800
Diameter (engelska) Inre:
0,5 tum
1/4 tum
Diameter (engelska) Yttre:
0,625 tum
1,125 tum
Maximalt tryck:
36 psi (vid 73 °F)
53 psi (vid 73 °F)
Tjocklek (engelska):
3/16 tum
5/16 tum
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Produktkod. 12355909
Brand: Saint Gobain Life Sciences ACF00040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tygon™ E-3603 Slang för laboratorie- och vakuumapplikationer.
Tygon™ E-3603 slang från Saint-Gobain är kristallklart och flexibelt och hanterar praktiskt taget alla organiska kemikalier som finns i det moderna laboratoriet. Det är icke-oxiderande och icke-kontaminerande, vilket gör det till ett idealiskt val för en mängd olika applikationer. Tygon™ E-3603 har höga toleranser och lot-till-lot-konsistens, vilket kommer att ge reproducerbara resultat i ditt laboratorium. Det är giftfritt och icke-kontaminerande och mindre permeabelt än gummislangar. Det glasaktiga, släta inre hålet hjälper till att förhindra ansamling för att underlätta rengöringen.
  • Lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat
  • Ej giftig och icke-kontaminerande
  • Slät, polerad innervägg
  • Glider lätt över beslag och greppar säkert för enkla labbinställningar
  • Innehåller inga BPA eller ftalater
  • Standardstorlekar tillgängliga för att hålla fullt vakuum vid rumstemperatur
Uppfyllande
FDA, NSF , 3-A, möter USP Klass VI, Japan Food Sanitation Law nr. 370/1959, REACH, 1935/2004/EC och 10/2011/EU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,5 tum
Diameter (metrisk) Inre 12.7 mm
Material Tygon S3 E-3603
Diameter (engelska) Yttre 1,125 tum
Diameter (metrisk) Yttre 28.58 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 5/16 tum
Tjocklek (metrisk) 7.9 mm
Färg Klart
Flexibilitet 22 mm böjradie
Maximalt tryck 36 psi (vid 73 °F)
Produkttyp Slangar