Läs mer
Ismatec™ Tygon™ ST Förlängningsslang
Produktkod. 11997897
Slangstorlek:
0,13 mm ID
0,25 mm ID
0,51 mm ID
0,95 mm ID
1,22 mm ID
1,30 mm ID
2,29 mm ID
Förpackningsstorlek:
10m
Produktkod. 11997897
Brand: Ismatec™ 0550212
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Billigt, runt om förlängningsslangar för allmänna laboratorieapplikationer. Ismatec™ Tygon™ ST Förlängningsslang är för 2- och 3-stoppsslangar.
  • Transparent.
  • Resistent mot nästan alla oorganiska kemikalier.
  • Smaklös.
  • Slät polerad innervägg.
  • Låg gaspermeabilitet.
  • Ej åldrande och icke-oxiderande.
  • Hög dielektrisk konstant.
  • Potentiell urlakning av mjukgörare.
  • Användningsområden
    • Syror: Bra
    • Alkaliska lösningar: Bra
    • Lösningsmedel: Rekommenderas inte
    • Tryck: Rättvis
    • Vakuum: Bra
    • Viskösa medier: Utmärkt
    • Sterila medier: Begränsat
  • Uppfyller: FDA 21 CFR175.300
  • Sterilisering
    • Autoklaverbar med ånga, 30 minuter vid 1 bar (15psi) och 121 C; slangen °kommer att se mjölkaktig ut.
    • Gassterilisering med etylenoxid.
    • Rekommenderas inte för sterilisering med strålning.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 175.300
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Tygon
Total längd (metrisk) 10 m
För användning med (applikation) Allmänna laboratorieapplikationer, 2- och 3-stoppsslangar.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Slangstorlek 0,25 mm ID
Gaspermeabilitet CO2 360, O2 80, N2 40
Begränsningar Potentiell urlakning av mjukgörare
Färg Genomskinlig
Vakuumnivå Bra
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Förlängningspumpslang