Läs mer
Ismatec™ Tygon™ ST Förlängningsslang
Slangstorlek:
0,13 mm ID
0,25 mm ID
0,51 mm ID
0,95 mm ID
1,22 mm ID
1,30 mm ID
2,29 mm ID
Förpackningsstorlek:
10m
Beskrivning
- Transparent.
- Resistent mot nästan alla oorganiska kemikalier.
- Smaklös.
- Slät polerad innervägg.
- Låg gaspermeabilitet.
- Ej åldrande och icke-oxiderande.
- Hög dielektrisk konstant.
- Potentiell urlakning av mjukgörare.
- Användningsområden
- Syror: Bra
- Alkaliska lösningar: Bra
- Lösningsmedel: Rekommenderas inte
- Tryck: Rättvis
- Vakuum: Bra
- Viskösa medier: Utmärkt
- Sterila medier: Begränsat
- Uppfyller: FDA 21 CFR175.300
- Sterilisering
- Autoklaverbar med ånga, 30 minuter vid 1 bar (15psi) och 121 C; slangen °kommer att se mjölkaktig ut.
- Gassterilisering med etylenoxid.
- Rekommenderas inte för sterilisering med strålning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA 21 CFR 175.300 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Tygon |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| För användning med (applikation) | Allmänna laboratorieapplikationer, 2- och 3-stoppsslangar. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Slangstorlek | 0,25 mm ID |
| Gaspermeabilitet | CO2 360, O2 80, N2 40 |
| Begränsningar | Potentiell urlakning av mjukgörare |
| Färg | Genomskinlig |
| Visa mer |