Läs mer
Ismatec™ Tygon ST R-3603/R-3607 förlängningsslang
Produktkod. 10431816 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3,17 mm
Förpackningsstorlek:
10m
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
10431816 3,17 mm 10m
1 options
Produktkod. 10431816 Leverantör Ismatec™ Leverantörsnummer 0550249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2000.00 SEK
    1258.84 SEK / 10m
    Save 741.16 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beställningsinfo
DiameterMetricInside
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 3,17 mm
Material Tygon ST R-3603, R-3607
Diameter (metrisk) Yttre 4.89 mm
Total längd (metrisk) 1000 cm
Tjocklek (metrisk) 0.86 mm
För användning med 2 och 3-stoppsslangar.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Motståndsegenskaper Syror, alkalier, nästan alla oorganiska kemikalier
Gaspermeabilitet Låg
Begränsningar Potentiell urlakning av mjukgörare
Färg Genomskinlig
Vakuumnivå Bra
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Förlängningspumpslang