Läs mer
Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stoppsslang
Produktkod. 10005190
Slangstorlek:
0,13 mm ID, 1,95 mm OD
0,25 mm ID, 2,07 mm OD
0,44 mm ID, 2,26 mm OD
0,57 mm ID, 2,39 mm OD
0,64 mm innerdiameter, 2,46 mm ytterdiameter
1,09 mm ID, 2,81 mm OD
2,54 mm ID, 4,26 mm OD
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10005190
Brand: Ismatec™ SC0055T
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Billigt, runt 3-stoppsslangar för allmänna laboratorieapplikationer. Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stoppsslang kräver förlängningsslang på både sug- och utloppssidan.
  • Transparent.
  • Resistant to almost all inorganic chemicals.
  • Tasteless.
  • Smooth polished inner wall.
  • Low gas permeability.
  • Non-aging and non-oxidizing.
  • High dielectric constant.
  • Potential leaching of plasticizers.
  • Applications
    • Acids: Good
    • Alkaline solutions: Good
    • Solvents: Not recommended
    • Pressure: Fair
    • Vacuum: Good
    • Viscous media: Excellent
    • Sterile media: Limited
  • Complies with: FDA 21 CFR175.300
  • Sterilization
    • Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15psi) and 121°C; tubing will appear milky.
    • Gas sterilization with ethylene oxide.
    • Not recommended for sterilization with radiation.
Beställningsinfo
DiameterMetricInside
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR175.300
Beskrivning Color-code: Orange-White
Autoklaveringsbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Inre 0.64 mm
Material Tygon
Diameter (metrisk) Yttre 2.46 mm
Total längd (metrisk) 40 cm
Tjocklek (metrisk) 0.91 mm
För användning med Pump
För användning med (applikation) General laboratory applications, 3-stop tubing for MS/CA cassettes
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50°C
Förpackningsmängd 12 Pcs./Pk.
Motståndsegenskaper Acids, Alkalies
Slangstorlek 0,64 mm innerdiameter, 2,46 mm ytterdiameter
Gaspermeabilitet CO2 360, O2 80, N2 40
Begränsningar Potential leaching of plasticizers.
Färg Transparent
Vakuumnivå Good
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74°C
Produkttyp 3-stop Tubing